Learn More
Monohydrate d’acétate de calcium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
80.45€ - 240.54€
Identifiants chimiques
CAS | 5743-26-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8CaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.181 |
Numéro MDL | MFCD00150019 |
Clé InChI | XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu |
CID PubChem | 82163 |
ChEBI | CHEBI:59199 |
Nom IUPAC | diacétate de calcium hydraté |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15695400
|
Honeywell-Fluka
402850-100G |
100 g | Flacon poly |
80.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15605410
|
Honeywell-Fluka
402850-500G |
500 g | Flacon poly |
240.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
5743-26-0 | |
176.181 | |
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L | |
82163 | |
diacétate de calcium hydraté |
C4H8CaO5 | |
MFCD00150019 | |
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu | |
CHEBI:59199 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] |
Spécification
Calcium acetate monohydrate | |
Blanc | |
Ca(CH3CO2)2 · H2O | |
NONH for all modes of transport | |
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L | |
diacétate de calcium hydraté | |
82163 | |
176.18g/mol | |
Powder |
5743-26-0 | |
C4H8CaO5 | |
MFCD00150019 | |
calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] | |
176.181 | |
CHEBI:59199 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-540-9