Learn More
Acétate de calcium hydraté, Puratronic™, 99,9965 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
59.20€ - 212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 114460-21-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6CaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.17 |
Numéro MDL | MFCD00012448 |
Clé InChI | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | calcium diacetate |
SMILES | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012974.06 |
5 g |
59.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012974.14 |
25 g |
212.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium acetate has been utilized in the crystallization of proteins, such as human annexin II and the bacterial heme oxygenase (Hmu O), and of a complex of human CDK6 with a virus-encoded cyclin. It has been used in the manufactureof metallic soaps and synthetic resins, in lubricants as a corrosion inhibitor, and as a mordant in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
114460-21-8 | |
158.17 | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
calcium diacetate |
Spécification
Calcium acetate hydrate | |
114460-21-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00012448 | |
14,1646 | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diacetate | |
158.17 (Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
1.5 g/mL |
(decomposition) | |
Poudre | |
C4H6CaO4 | |
3692527 | |
Soluble in water. Slightly soluble in methanol,hydrazine insoluble in acetone,ethanol and benzene. | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
158.17 | |
99.9965% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-540-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AF7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only