Learn More
Hydrate d’acétate de calcium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331440
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114460-21-8
Formule moléculaire C4H6CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL MFCD00012448
Clé InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Acetic acid, calcium salt hydrate
Nom IUPAC diacétate de calcium
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium acetate hydrate
Couleur Blanc
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Forme physique Poudre ou agglomérats
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 158.17
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium acetate hydrate