Learn More
Acétate de calcium hémihydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
500 g
Spécification
Spécification
CAS | 62-54-4 |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | C4H6CaO4 |
Numéro MDL | MFCD00012448 |
Clé InChI | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Nom IUPAC | diacétate de calcium |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.17 |