Learn More
Acétate de calcium, Extra Pure, SLR, séché, Fisher Chemical
97.95€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS 62-54-4
Formule moléculaire C4H6CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL 12448
Clé InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC diacétate de calcium
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10355120
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/0920/50
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10588220
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
C/0920/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
62-54-4
158.17
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H6CaO4
12448
diacétate de calcium
Spécification
62-54-4
7.6
C4H6CaO4
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
diacétate de calcium
158.17g/mol
Blanc
Solide
12448
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
158.17
Récipient de poudre en plastique