Learn More
Acétate de calcium, Extra Pure, SLR, séché, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
pH | 7.6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 158.17g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |