Learn More
Calcium, 99 %, copeaux, Thermo Scientific Chemicals
31.15€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.08 |
Numéro MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
Clé InChI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup |
CID PubChem | 5460341 |
ChEBI | CHEBI:29320 |
Nom IUPAC | calcium |
SMILES | [Ca] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10390474
|
Thermo Scientific Acros
365740250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
10129991
|
Thermo Scientific Acros
365741000 |
100 g | Flacon en verre | ||||||
10139991
|
Thermo Scientific Acros
365745000 |
500 g | Bouteille en verre | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
5460341 | |
calcium |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup | |
CHEBI:29320 | |
[Ca] |
Spécification
Calcium | |
99% | |
99% | |
Ca | |
05,89; 09,1634; 14,71 | |
hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
≥98.5% (Titrimetry other) |
Incolore à jaune | |
7440-70-2 | |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
15, 1648 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
40.07 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Handle under inert gas. Protect from moisture.
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Calcium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only