Learn More
Caframo™ Pince pour agitateurs Caframo™
Pour la fixation des agitateurs verticaux Caframo aux supports A110 (14-500-2) ou A210 (14-501-3)
Marque:  Caframo™ A120
Code produit. 12907106
  • 131.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Agitateurs verticaux : BDC1850, BDC3030 ou BDC6015 (support A110) ou BDC2002 ou BDC2010 (support A210).
Description
Description
  • Alliage de zinc-aluminium coulé revêtu d’une peinture époxy résistante aux produits chimiques
  • Prend en charge l’agitateur sur la tige du support
  • Accueille une tige-support d’agitateur de 0.5 po de diamètre ; S’installe sur des tiges de support de 0.59 à 1 po de diamètre
  • Comprend un emplacement pour ranger la clé de mandrin
  • Poids : 1.5 lb (640 g)
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Caframo™ Pince pour agitateurs Caframo™ > Stirrer Clamp