Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
Arbre de turbine en acier inoxydable conçu pour être utilisé avec la turbine et les pâles de turbine Caframo™. Protection contre la corrosion maximale disponible en plusieurs tailles.
Marque: Caframo™ A742
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
- Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
0,3125 in | |
Toute turbine avec un alésage de 8 mm de diamètre | |
610 mm | |
Arbre | |
Acier inoxydable |
8 mm | |
24 in | |
A742 | |
0,22 kg | |
0,5 lb |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Caframo™ Arbre de turbine > Arbre de turbine ; longueur : 610 mm ; Diamètre : 8 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu