Learn More
Chlorure de césium, + 99,5 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
ClC, numéro CAS-7647-17-8, 1 kg, 1 290°C, blanc, 168,36 g/mol, 646°C, 10955, pot de poudre en plastique, 5 à 9, poudre solide
89.85€ - 2810.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | chlorure de césium(1+) |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10775321
|
Fisher Chemical
C/0680/46 |
25 g |
89.85€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10213710
|
Fisher Chemical
C/0680/48 |
100 g |
204.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10785321
|
Fisher Chemical
C/0680/50 |
250 g |
660.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10588030
|
Fisher Chemical
C/0680/60 |
1 kg |
2810.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ClC, numéro CAS-7647-17-8, 1 kg, 1 290°C, blanc, 168,36 g/mol, 646°C, 10955, pot de poudre en plastique, 5 à 9, poudre solide
Identifiants chimiques
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[Cs+] |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
chlorure de césium(1+) |
Spécification
1290°C | |
7647-17-8 | |
5 to 9 | |
ClCs | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium(1+) | |
168.36g/mol |
646°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00010955 | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cesium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.