Learn More
Tellure de cadmium, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé pour fabriquer les cellules solaires à film mince.
21.50€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CdTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.01 |
Numéro MDL | MFCD00015998 |
Clé InChI | RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis |
CID PubChem | 91501 |
Nom IUPAC | tellanylidenecadmium |
SMILES | [Cd]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15402277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.03 |
1 g | Flacon en plastique | ||||||
15412277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.06 |
5 g | Flacon en plastique |
54.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15422277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045457.14 |
25 g | Flacon en verre |
179.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cadmium telluride is used to make thin film solar cells. It can be alloyed with mercury to make a versatile infrared detector material (HgCdTe). It is used as an infrared optical material for optical windows and lenses and is proven to provide a good performance across a wide range of temperatures. It is also applied for electro-optic modulators and has the greatest electro-optic coefficient of the linear electro-optic effect among II-VI compound crystals. It can be doped with chlorine, which is used as a radiation detector for x-rays, gamma rays, beta particles and alpha particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-25-8 | |
240.01 | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
91501 | |
[Cd]=[Te] |
CdTe | |
MFCD00015998 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
tellanylidenecadmium |
Spécification
Cadmium telluride | |
1306-25-8 | |
CdTe | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
[Cd]=[Te] | |
240.01 | |
240 | |
6.2 |
1041°C | |
Pièces polycristallines de 6 mm et moins | |
MFCD00015998 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidenecadmium | |
91501 | |
99.999% | |
6.2 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H332-H350-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3330000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche