Learn More
Tellurure de cadmium, morceau polycristallin noir, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Semi-conducteurs, phosphores
28.40€ - 183.92€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-25-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CdTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.01 |
Numéro MDL | MFCD00015998 |
Clé InChI | RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis |
CID PubChem | 91501 |
Nom IUPAC | tellanylidènecadmium |
SMILES | [Cd]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.03 |
1 g | N/A | ||||||
11397917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.06 |
5 g |
61.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.14 |
25 g |
183.92€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Semiconductors, phosphorsCadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-25-8 | |
240.01 | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
91501 | |
[Cd]=[Te] |
CdTe | |
MFCD00015998 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
tellanylidènecadmium |
Spécification
Cadmium telluride | |
1306-25-8 | |
Poudre polycristalline | |
CdTe | |
UN3077 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidènecadmium | |
91501 | |
99.999% | |
6.20 g/mL |
1041°C | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00015998 | |
14,1629 | |
Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition. | |
[Cd]=[Te] | |
240.01 | |
240 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H332-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche