Learn More
Sulfure de cadmium, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme pigment dans l’industrie chimique et comme photorésistance, paire opto-électronique, photodiode, batterie solaire et phosphore. Les monocristaux de ce composé sont utilisés dans la préparation de dispositifs optiques fonctionnant dans la région infrarouge du spectre.
167.00€ - 736.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-23-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.47 |
Numéro MDL | MFCD00010922 |
Clé InChI | FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow |
CID PubChem | 14783 |
ChEBI | CHEBI:50833 |
Nom IUPAC | sulfanylidènecadmium |
SMILES | [S--].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15452267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045455.18 |
50 g |
167.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045455.30 |
250 g |
736.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium sulfide is used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. It is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-23-6 | |
144.47 | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
14783 | |
sulfanylidènecadmium |
CdS | |
MFCD00010922 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
CHEBI:50833 | |
[S--].[Cd++] |
Spécification
Cadmium sulfide | |
1306-23-6 | |
CdS | |
UN3077 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[Cd++] | |
144.47 | |
CHEBI:50833 | |
99.999% | |
4.82 |
980°C (sublimation) | |
Pièces de 3 à 12 mm | |
MFCD00010922 | |
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow | |
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidènecadmium | |
14783 | |
144.46 | |
Flacon en plastique | |
4.82 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only