Learn More
Sulfate de cadmium octahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381709
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Utilisé dans la cellule Weston standard, comme électrolyte dans la galvanoplastie, dans les phosphores, dans la fabrication d’éléments de cadmium standard et comme catalyseur dans le test Marsh pour l’AS
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Numéro MDL MFCD00151655
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate octahydrate
Point de fusion >40°C to H2O
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102.0%
Formule moléculaire 3CdSO4·8H2O
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 769.50 (208.46 Anhydrous)
Qualité ACS
Indice de réfraction 1.565
Aspect White crystalline
Densité 3.08 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium sulfate octahydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cadmium sulfate octahydrate