Learn More
Sulfate de cadmium octahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371709
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Utilisé dans la cellule Weston standard, comme électrolyte dans la galvanoplastie, dans les phosphores, dans la fabrication d’éléments de cadmium standard et comme catalyseur dans le test Marsh pour l’AS
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Numéro MDL MFCD00151655
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate octahydrate
Point de fusion >40°C (in -H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Formule moléculaire 3CdSO4·8H2O
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1627
Informations sur la solubilité Highly soluble in water; Partially soluble in methanol and ethyl acetate; Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 769.50 (208.46 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.565
Densité 3.08