Learn More
Sulfate de cadmium octahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361709
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Utilisé dans la cellule Weston standard, comme électrolyte dans la galvanoplastie, dans les phosphores, dans la fabrication d’éléments de cadmium standard et comme catalyseur dans le test Marsh pour l’AS
Cadmium sulfate mainly used in electroplating of cadmium, which is used in electronic circuits. It is used as a precursor for cadmium based pigments such as cadmium sulfide and pharmaceutical intermediates. It is used in the standard weston cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Numéro MDL MFCD00151655
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate octahydrate
Point de fusion >40°C to H2O
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102.0%
Formule moléculaire 3CdSO4·8H2O
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Partially soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 769.50 (208.46 Anhydrous)
Qualité ACS
Indice de réfraction 1.565
Aspect White crystalline
Densité 3.08