Learn More
Sulfate de cadmium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10487820
Click to view available options
100g, Récipient de poudre en plastique
100g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 41°C
CAS 7790-84-3
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.0
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire CdH2O5S
Numéro MDL 2253000
Clé InChI VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 226.49
Poids de la formule 769.51g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.