Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
73.10€ - 765.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10124-36-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CdO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.46 |
Clé InChI | QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o |
CID PubChem | 24962 |
ChEBI | CHEBI:50292 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12615107
|
Thermo Scientific Acros
447751000 |
100 g | Flacon en verre |
73.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12635107
|
Thermo Scientific Acros
447755000 |
500 g | Flacon en verre |
233.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12623630
|
Thermo Scientific Acros
447750025 |
2.5 kg | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10124-36-4 | |
208.46 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
CHEBI:50292 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
CdO4S | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
24962 | |
cadmium(2+) ; sulfate |
Spécification
Cadmium sulfate | |
10124-36-4 | |
CdSO4 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; sulfate | |
24962 | |
208.46 |
1000.0°C | |
CdO4S | |
15,1632 | |
Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] | |
208.46 | |
CHEBI:50292 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée.
Mortel par inhalation.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut nuire à la fertilité
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6
RUO – Research Use Only