Learn More
Sulfate de cadmium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 357.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10124-36-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CdO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.46 |
Numéro MDL | MFCD00010923 |
Clé InChI | QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o |
CID PubChem | 24962 |
ChEBI | CHEBI:50292 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10217120
|
Thermo Scientific Acros
270565000 |
500 g | Flacon en verre |
145.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743344
|
Thermo Scientific Acros
270560025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
357.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
10124-36-4 | |
208.46 | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
24962 | |
cadmium(2+) ; sulfate |
CdO4S | |
MFCD00010923 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
CHEBI:50292 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] |
Spécification
Cadmium sulfate | |
p.a. | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
CdO4S | |
MFCD00010923 | |
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; sulfate | |
24962 | |
208.46 | |
Analytique |
1000.0°C | |
10124-36-4 | |
3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
CdSO4 | |
15, 1632 | |
Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2] | |
208.46 | |
CHEBI:50292 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée.
Mortel par inhalation.
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut nuire à la fertilité
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV2850000
- Cadmium sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only