Learn More
Sulfate de cadmium, 8/3-hydraté, réactif ACS, cristaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10094063
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-84-3
Formule moléculaire Cd3O12S3·8H2O
Poids moléculaire (g/mol) 769.51
Numéro MDL MFCD02253000
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Point de fusion 41.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Formule linéaire 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Poids de la formule 769.51
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS