Learn More
Étalon de cadmium dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15648325
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cd1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Oil Standard
CAS 7440-43-9, 8042-47-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 50 g
% max. CAS 0.1, 99.9
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Cd
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd]
Nom IUPAC cadmium(2+) ion
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.
Huile de base  1 000 μg/g ORG-CD8-2Z
Huile de base 5 000 μg/g ORG-CD8-4Z
Solvant ou matrice Base Oil 75
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/g Cadmium in Base Oil 75
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cadmium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire