Learn More
Séléniure de cadmium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
31.00€ - 525.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CdSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.39 |
Numéro MDL | MFCD00010917 |
Clé InChI | AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene |
CID PubChem | 14784 |
ChEBI | CHEBI:50834 |
Nom IUPAC | selanylidenecadmium |
SMILES | [Se]=[Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.04 |
2 g |
31.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.09 |
10 g |
120.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045456.18 |
50 g |
525.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium selenide is applied in opto-electronic devices, laser diodes, biomedical imaging, nanosensing, high-efficiency solar cells and thin-film transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-24-7 | |
191.39 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
14784 | |
selanylidenecadmium |
CdSe | |
MFCD00010917 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
CHEBI:50834 | |
[Se]=[Cd] |
Spécification
Cadmium selenide | |
1306-24-7 | |
Pièces | |
CdSe | |
UN3077 | |
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene | |
[Se]=[Cd] | |
191.39 | |
CHEBI:50834 | |
99.999% | |
5.81g/mL |
>1350°C | |
Noir à marron rouge | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010917 | |
14,1626 | |
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N | |
selanylidenecadmium | |
14784 | |
191.36 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche