Learn More
Tige de cadmium, 8 mm (0,3 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 629.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cd |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.41 |
Numéro MDL | MFCD00010914 |
Clé InChI | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
CID PubChem | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
Nom IUPAC | cadmium |
SMILES | [Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043116.DM |
100 mm |
156.00€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043116.HR |
5 x 100 mm |
629.00€
5mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Spezifikation
Cadmium rod | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
Puratronic™ | |
Tige |
8mm (0.3 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
99.999% | |
≈0.43g/mm |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only