Learn More
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Cadmium en poudre, 99,5 %, Cd, numéro CAS 7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, composés, cadmium, élémentaire, cadmium et composés, 00bh33gngh, kadmium, kadmium allemand, colloïdal, hsdb 282, 500 g, (base de métaux), CHEBI:22977, blanc-argenté
30.00€ - 917.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cd |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.41 |
Numéro MDL | MFCD00010914 |
Clé InChI | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
CID PubChem | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
Nom IUPAC | cadmium |
SMILES | [Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011891.09 |
10 g |
30.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011891.22 |
100 g |
218.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011891.36 |
500 g |
917.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Spécification
Cadmium powder | |
7440-43-9 | |
Cd | |
UN3179 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
99.5% | |
Poudre |
Blanc argenté | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
−325 Mesh |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P370+P378q-P501c
H228-H330-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only