Learn More
Perchlorate de cadmium hexahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
80.80€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CdCl2H12O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 419.396 |
Numéro MDL | MFCD00015992 |
Clé InChI | PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate |
CID PubChem | 71317310 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012936.18 |
50 g |
80.80€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012936.30 |
250 g |
286.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10326-28-0 | |
419.396 | |
PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L | |
71317310 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2] |
CdCl2H12O14 | |
MFCD00015992 | |
cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate | |
cadmium(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate |
Spécification
Cadmium perchlorate hexahydrate | |
Blanc | |
CdCl2H12O14 | |
cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate | |
PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate | |
71317310 | |
Hygroscopic |
10326-28-0 | |
Crystals | |
MFCD00015992 | |
Insoluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2] | |
419.396 | |
419.39 (311.30 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.Se reporter aux instructions spéciales / fiches de données de sécurité.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only