Learn More
Oxyde de cadmium, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11380889
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Cadmium oxide is used in ceramic glazes, cadmium electroplating baths, pigments, phosphors, electrodes for storage batteries, cadmium salts, and heterogeneous catalysis for dehydrogenation. It is a basic conducting material used to prepare transparent conducting films, which finds use in phototransistors, liquid crystal displays, photodiodes, photovoltaic cells, and antireflection coatings. Electrodeposited cadmium oxide films have excellent electrocatalytic activity towards many organic compounds, ozone and oxygen evolution. CdO is selective in phenol photodegradation. Glassy carbon electrode coated with cadmium oxide film has been used to develop a sensitive and rapid assay method for penicillamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-19-0
Formule moléculaire CdO
Poids moléculaire (g/mol) 128.41
Numéro MDL MFCD00010921
Clé InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
CID PubChem 14782
Nom IUPAC oxocadmium
SMILES [O--].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium oxide
Point de fusion 1430°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Poids de la formule 128.4
Densité 8.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium oxide, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cadmium oxide