Learn More
Oxyde de cadmium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15289716
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1385.0°C
Nom chimique ou matériau Cadmium oxide
Note relative au nom Pure
CAS 1306-19-0
Couleur Marron à marron-rouge
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule moléculaire CdO
Formule linéaire CdO
Numéro MDL MFCD00010921
Merck Index 15,1628
Synonyme cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Clé InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cd++]
Nom IUPAC oxocadmium
Poids moléculaire (g/mol) 128.41
CID PubChem 14782
Poids de la formule 128.41
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium oxide, brown
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.