Learn More
Oxyde de cadmium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 97.70€
Identifiants chimiques
CAS | 1306-19-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CdO |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.41 |
Numéro MDL | MFCD00010921 |
Clé InChI | CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 |
CID PubChem | 14782 |
Nom IUPAC | oxocadmium |
SMILES | [O--].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15299716
|
Thermo Scientific Acros
223792500 |
250 g |
36.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15279716
|
Thermo Scientific Acros
223790010 |
1 kg |
97.70€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1306-19-0 | |
128.41 | |
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N | |
14782 | |
[O--].[Cd++] |
CdO | |
MFCD00010921 | |
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 | |
oxocadmium |
Spécification
1385.0°C | |
1306-19-0 | |
CdO | |
MFCD00010921 | |
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715 | |
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N | |
oxocadmium | |
14782 | |
99% |
Cadmium oxide | |
98.5% min. (Complexometry) | |
CdO | |
15,1628 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies | |
[O--].[Cd++] | |
128.41 | |
128.41 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Susceptible
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter le rejet dans l’environnement.
En CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-146-2
- Cadmium oxide, brown
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.