Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CdH2N2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.44 |
Numéro MDL | MFCD00149626 |
Clé InChI | IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate |
CID PubChem | 56924536 |
ChEBI | CHEBI:86156 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) bis(nitric acid) |
SMILES | [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041732.18 |
50 g |
114.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041732.30 |
250 g |
378.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10022-68-1 | |
238.44 | |
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N | |
56924536 | |
cadmium(2+) bis(nitric acid) |
CdH2N2O6 | |
MFCD00149626 | |
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate | |
CHEBI:86156 | |
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O |
Spécification
132°C | |
59°C | |
Cristalline | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149626 | |
14,1622 | |
Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol. | |
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O | |
238.44 | |
CHEBI:86156 | |
99.9% | |
2.45 g/mL |
Cadmium nitrate tetrahydrate | |
10022-68-1 | |
99.9% (Metals basis) | |
CdH2N2O6 | |
UN3087 | |
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate | |
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium(2+) bis(nitric acid) | |
56924536 | |
308.47 (236.41 Anhydrous) | |
Weak |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H350-H272-H312-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer le cancer.
Peut aggraver un incendie
comburant.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H301-H312-H330-H340-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-710-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only