Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, cristallin blanc, 98,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
66.10€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351579
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012228.22
100 g
66.10€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11346648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012228.36
500 g
210.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Cadmium nitrate is used in manufacturing of cadmium salts, photographic emulsions, laboratory reagent and coloring glass. It is used for porcelain and as a flash powder in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10022-68-1
238.44
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
56924536
Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
CdH2N2O6
MFCD00149626
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CHEBI:86156
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
132°C
59°C
Blanc
98.5% min.
MFCD00149626
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,acetone,and ammonia.
[Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
238.44
CHEBI:86156
Weak
Cadmium nitrate tetrahydrate
10022-68-1
Crystals
CdH2N2O6
cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
56924536
308.47 (236.41 Anhydrous)
2.45
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H350-H272-H312-H332
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H301-H312-H330-H340-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-710-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante