Learn More
Oxyde de molybdène de cadmium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Applications électroniques et optiques
119.00€ - 543.71€
Identifiants chimiques
CAS 13972-68-4
Formule moléculaire CdMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 272.36
Numéro MDL MFCD00015997
Clé InChI SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
CID PubChem 22420716
Nom IUPAC cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11329347
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040202.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11339347
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040202.30
250 g
543.71€
250g
Description
Description
Electronic and optical applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13972-68-4
272.36
SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
22420716
[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
CdMoO4
MFCD00015997
cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
Spécification
Cadmium molybdenum oxide
13972-68-4
(Base des métaux)
MFCD00015997
cadmium molybdate, cd.moo4, cadmium 2+ molybdate, cadmium 2+ ;dioxido dioxo molybdenum
SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
22420716
99.5%
∼1250°C
Poudre
CdMoO4
UN2570
Slightly soluble in water; Soluble in acid
[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
272.36
272.35
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'tsca' : TSCA