Learn More
Iodure de cadmium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
57.49€ - 167.84€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CdI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.223 |
Numéro MDL | MFCD00010920 |
Clé InChI | OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 24635 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diiodure |
SMILES | [Cd+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
25 g |
57.49€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013125.22 |
100 g |
167.84€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in lithography, photography, electroplating, as an intermediate and in the manufacturing of phosphors, lubricants, electrode position of Cadmium,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Photographie, gravure et lithographie, chimie analytique, électrodéposition du cadmium, fabrication de phosphores, lubrifiants
Identifiants chimiques
7790-80-9 | |
366.223 | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
24635 | |
[Cd+2].[I-].[I-] |
CdI2 | |
MFCD00010920 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
cadmium(2+) ; diiodure |
Spécification
787°C | |
387°C to 389°C | |
Vert-jaune | |
CdI2 | |
UN2570 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diiodure | |
24635 | |
99.5% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Cadmium iodide | |
7790-80-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010920 | |
14,1621 | |
Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids | |
[Cd+2].[I-].[I-] | |
366.223 | |
366.21 | |
Odorless | |
5.67 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H351-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-223-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV1290000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only