Learn More
Iodure de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.10€ - 98.30€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CdI2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 366.223 |
Numéro MDL | MFCD00010920 |
Clé InChI | OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g |
CID PubChem | 24635 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ; diiodure |
SMILES | [Cd+2].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18079.14 |
25 g |
33.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18079.22 |
100 g |
98.30€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
It finds it use in photography, process engraving, lithography, analytical chemistry, and electroplating; Also used as in lubricants, phosphors. Used for cadmium electrode position and in photoconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est également employé dans la photographie, la gravure de procédés, la lithographie, la chimie analytique et la galvanoplastie ; également utilisé comme dans les lubrifiants, les phosphores. Utilisé pour la position des électrodes de cadmium et dans les photoconducteurs.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’acétone, l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Entreposer à l’écart des agents oxydants, de la lumière et de l’eau/de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
7790-80-9 | |
366.223 | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
24635 | |
[Cd+2].[I-].[I-] |
CdI2 | |
MFCD00010920 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
cadmium(2+) ; diiodure |
Spécification
787°C | |
387°C to 389°C | |
CdI2 | |
UN2570 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) ; diiodure | |
24635 | |
98% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
Cadmium iodide | |
7790-80-9 | |
MFCD00010920 | |
14,1621 | |
Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether. | |
[Cd+2].[I-].[I-] | |
366.223 | |
366.21 | |
Odorless | |
5.67 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H351-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-223-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV1290000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only