Learn More
Iodure de cadmium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429226
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It finds it use in photography, process engraving, lithography, analytical chemistry, and electroplating; Also used as in lubricants, phosphors. Used for cadmium electrode position and in photoconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est également employé dans la photographie, la gravure de procédés, la lithographie, la chimie analytique et la galvanoplastie ; également utilisé comme dans les lubrifiants, les phosphores. Utilisé pour la position des électrodes de cadmium et dans les photoconducteurs.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, légèrement soluble dans l’acétone, l’éthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Entreposer à l’écart des agents oxydants, de la lumière et de l’eau/de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-80-9
Formule moléculaire CdI2
Poids moléculaire (g/mol) 366.223
Numéro MDL MFCD00010920
Clé InChI OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
CID PubChem 24635
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diiodure
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 787°C
Nom chimique ou matériau Cadmium iodide
Point de fusion 387°C to 389°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1621
Informations sur la solubilité Very soluble in water,slightly soluble in acetone,ethanol and diethyl ether.
Poids de la formule 366.21
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.67