Learn More
Hydroxyde de cadmium, Puratronic™, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
64.80€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21041-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.43 |
Numéro MDL | MFCD00015995 |
Clé InChI | PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | cadmium(2+) dihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010662.04 |
2 g |
64.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010662.09 |
10 g |
241.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010662.14 |
25 g |
484.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
21041-95-2 | |
146.43 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Cd++] |
CdH2O2 | |
MFCD00015995 | |
cadmium(2+) dihydroxide |
Spécification
Cadmium hydroxide | |
21041-95-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00015995 | |
14,1620 | |
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) dihydroxide | |
146.41 | |
Puratronic™ | |
4.79 g/mL at 15°C |
300°C (decomposition) | |
Poudre | |
CdH2O2 | |
UN2570 | |
Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL. | |
[OH-].[OH-].[Cd++] | |
146.43 | |
99.98% | |
Air Sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 244-168-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV1260000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only