Learn More
Feuille de cadmium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), 15x15 cm (5,9x5,9 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414735
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick, 15x15cm (5.9x5.9 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 Pc.
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈195g/15x15cm
Forme Feuille