Learn More
Feuille de cadmium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), 15x15 cm (5,9x5,9 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
391.00€ - 1132.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cd |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.41 |
Numéro MDL | MFCD00010914 |
Clé InChI | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
CID PubChem | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
Nom IUPAC | cadmium |
SMILES | [Cd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000940.KF |
1 Pc. |
391.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15414735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000940.KJ |
5 Pc. | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Spécification
Cadmium foil | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
≈195g/15x15cm |
1.0mm (0.04 in.) thick, 15x15cm (5.9x5.9 in.) | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
99.95% | |
Feuille |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cadmium foil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only