Learn More
Feuille de cadmium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300649
Click to view available options
Quantité:
25 x 100 mm
25 x 400 mm
25 x 2000 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 2000 mm
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Poids ≈0.54g/25x100mm
Forme Feuille