Learn More
Cadmium, poudre grossière, 1 à 4 mm pour réducteurs, ≥99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Code produit. 15457495
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium
Note relative au nom 1 to 4mm for reductors
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme Poudre grossière