Learn More
Chlorure de cadmium, ultra sec, 99,996 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
41.80€ - 1364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.31 |
Numéro MDL | MFCD00010916 |
Clé InChI | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
CID PubChem | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
Nom IUPAC | dichlorure de cadmium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11380078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042852.04 |
2 g |
41.80€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042852.09 |
10 g |
110.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11300088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042852.18 |
50 g |
353.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11390078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042852.30 |
250 g |
1364.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium chloride is used for the preparation of cadmium sulfide, used as Cadmium Yellow, a brilliant-yellow stable inorganic pigment. It can be used for the preparation of organocadmium compounds of the type R2Cd, where R is an aryl or a primary alkyl. It is also used for photocopying, dyeing and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
dichlorure de cadmium |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Spécification
960°C | |
568°C | |
Blanc | |
99.996% (Metal basis) | |
MFCD00010916 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
Odorless | |
White Various forms (powder/flake/crystalline/beads |
Cadmium chloride | |
10108-64-2 | |
Poudre | |
CdCl2 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de cadmium | |
24947 | |
183.32 | |
Hygroscopic | |
4.047 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only