Learn More
Chlorure de cadmium hydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, pot de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 568°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide cristallin |
Quantité | 100 g |
Formule moléculaire | CdCl2 |
Numéro MDL | 149627 |
Poids de la formule | 228.34g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 10mmHg 656 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cadmium chloride Hemipentahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.