Learn More
Chlorure de cadmium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.31 |
Numéro MDL | MFCD00010916 |
Clé InChI | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
CID PubChem | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036629.22 |
100 g |
106.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036629.36 |
500 g |
345.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium chloride is a precursor material for the preparation of cadmium sulfide. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Préparation du sulfure de cadmium, comme réactif de laboratoire analytique, photographie, fabrication de miroirs spéciaux, agent de nucléation de glace, lubrifiant, pour absorber le H2S dans l’analyse des sulfures
Identifiants chimiques
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
cadmium(2+) dichloride |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Spécification
960°C | |
568°C | |
10108-64-2 | |
CdCl2 | |
UN2570 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) dichloride | |
24947 | |
183.32 | |
ACS | |
Hygroscopic |
Cadmium chloride | |
Anhydrous | |
Poudre | |
MFCD00010916 | |
14,1617 | |
Soluble in water,acetone; Slightly soluble in methanol; Insoluble in ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
≤99.0% | |
Odorless | |
4.047 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE CADMIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only