Learn More
Chlorure de cadmium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10269843
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
Point d’ébullition 960.0°C
Nom chimique ou matériau Cadmium chloride
Point de fusion 568.0°C
Note relative au nom Anhydrous, For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in ether
Poids de la formule 183.31
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS