Learn More
Chlorure de cadmium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
115.58€ - 392.96€
Identifiants chimiques
CAS | 10108-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CdCl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.31 |
Numéro MDL | MFCD00010916 |
Clé InChI | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride |
CID PubChem | 24947 |
ChEBI | CHEBI:35456 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10002900
|
Thermo Scientific Acros
219141000 |
100 g | Flacon en verre |
115.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772451
|
Thermo Scientific Acros
219145000 |
500 g | Flacon en verre |
392.96€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10108-64-2 | |
183.31 | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
24947 | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
CHEBI:35456 |
Spécification
960.0°C | |
568.0°C | |
10108-64-2 | |
Poudre | |
CdCl2 | |
MFCD00010916 | |
15, 1622 | |
Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cd++] | |
183.31 | |
CHEBI:35456 | |
99% |
Cadmium chloride | |
99% | |
Blanc | |
98.5% min. (On dry substance) (Argentometry) | |
CdCl2 | |
04,485 | |
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride | |
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorocadmium | |
24947 | |
183.31 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut induire des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Toxique en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0175000
missing translation for 'tsca' : TSCA