Learn More
Carbonate de cadmium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15269716
Click to view available options
Quantité:
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium Carbonate
Point de fusion 343°C to 412°C
Note relative au nom Pure
CAS 513-78-0
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 60.0 to 63.0% (Cd)
Formule moléculaire CCdO3
Formule linéaire CdCO3
Numéro MDL MFCD00010918
Numéro UN 2570
Fieser 04,67
Merck Index 15,1621
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and in concentrated, solutions of nh4-salts
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC cadmium(2+) ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
CID PubChem 10564
Poids de la formule 172.41
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) > 95%
Odeur Odorless
Aspect Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.