Learn More
Carbonate de cadmium, poudre blanche, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
59.40€ - 220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 513-78-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CCdO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.42 |
Numéro MDL | MFCD00010918 |
Clé InChI | GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly |
CID PubChem | 10564 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) carbonate |
SMILES | [Cd++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010660.09 |
10 g |
59.40€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010660.18 |
50 g |
220.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits and for production of cadmium salt. Used as reagents. It is used for intermediates of manufacturing polyester, glass pigment flux, organic catalysts, plastic plasticizer, stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-78-0 | |
172.42 | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
10564 | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O |
CCdO3 | |
MFCD00010918 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
cadmium(2+) carbonate |
Spécification
Cadmium carbonate | |
513-78-0 | |
Poudre | |
CCdO3 | |
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly | |
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) carbonate | |
10564 | |
Odorless |
500°C (decomposition) | |
Blanc | |
99.998% (Metals basis) | |
MFCD00010918 | |
Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts. Insoluble in water. | |
[Cd++].[O-]C([O-])=O | |
172.42 | |
172.42 | |
4.26 g/cm3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only