Learn More
Carbonate de cadmium, >99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 207.00€
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
Nom IUPAC cadmium(2+) carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11371579
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012229.30
250 g
101.51€
250g
11361579
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012229.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Cadmium carbonate is the raw material for the production of pigments for ceramic and frits. Used as reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
513-78-0
172.42
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
10564
[Cd++].[O-]C([O-])=O
CCdO3
MFCD00010918
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
cadmium(2+) carbonate
Spécification
Cadmium carbonate
513-78-0
Poudre
CCdO3
cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) carbonate
10564
Odorless
4.26 g/cm3
500°C (decomposition)
Blanc
>99% (Metal basis)
MFCD00010918
Very slightly soluble in water. Soluble in dilute acids,concentrated solutions of ammonium salts.
[Cd++].[O-]C([O-])=O
172.42
172.42
White powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H330-H340-H350-H361-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 208-168-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante