Learn More
Carbonate de cadmium, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341938
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
Nom IUPAC cadmium(2+) ; carbonate
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium carbonate
Point de fusion 500°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Informations sur la solubilité It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium.
Poids de la formule 172.42
Odeur Odorless
Aspect White powder/lumps
Densité 4.26 g/mL