Learn More
Cadmium carbonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11472478
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-78-0
Formule moléculaire CCdO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.42
Numéro MDL MFCD00010918
Clé InChI GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
CID PubChem 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium carbonate
Point de fusion 500°C (decomposition)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1616
Nom IUPAC cadmium(2+) carbonate
Poids de la formule 172.42
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 4.26