Learn More
Cadmium carbonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium carbonate |
Point de fusion | 500°C (decomposition) |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN2570 |
Merck Index | 14,1616 |
Nom IUPAC | cadmium(2+) carbonate |
Poids de la formule | 172.42 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Odeur | Odorless |
Densité | 4.26 |